Learn More
VACUUBRAND™ Systèmes à vide pour chimie sèche PC101 NT
GREENER_CHOICE
Code produit. 10483979 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Débit:
1,2/1,4 CFM
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10483979
Marque: VACUUBRAND™ 20733000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Système de vide VACUUBRAND PC101 NT. 230V, prise Europe continentale (CEE)
  • Vide limite de 7 torr
  • Capacité d’air libre de 38 litres par minute
  • Récupération intégrée des solvants
  • Convient à la plupart des applications d’évaporation de la taille de la paillasse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 5,3 torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz)
Contrôle Manomètre
Puissance (CV) 0,24 hp
Ampérage 1,8 A
Comprend Manuel
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV
Alimentation électrique 230 V, 50 / 60 Hz
Matériau Fluoroplastique (boîte), PTFE (tête de pompe)
Modèle PC-101 NT
Niveau sonore 45 dB(A)
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 31,9 lb
Poids (métrique) 14,5 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 1,2/1,4 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 15,82 in
Hauteur totale (métrique) 401,32 mm
Longueur totale (impériale) 12,8 in
Longueur totale (métrique) 32,6 cm
Largeur totale (impériale) 9,56 in
Largeur totale (métrique) 243,84 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 2
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Température (impériale) min. 50°F
Applications Laboratoires biologiques et pharmaceutiques
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 2
Pression maximale 16 psi
Tension 230 V