Learn More
VACUUBRAND™ Système de pompage PC3001 VARIO™ Pro
Code produit. 10583615 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Débit:
1,2 CFM
34 l/min
Type de pompe:
Pompe à membrane
Système de vide
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10583615
Marque: VACUUBRAND™ 20696700
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Pompe modèle MD1C et système de récupération des solvants
Contrôle du vide automatique pour les évaporations complexes. Le système de pompage PC3001 VARIO™ Pro de VACUUBRAND™ trouve et suit automatiquement les courbes d’ébullition et ajuste son propre fonctionnement pour une évaporation rapide et sans secousse ne nécessitant aucune intervention.
  • Gain de temps ; ne nécessite aucune programmation et surveillance minimale.
  • Complète l’évaporation ou la concentration jusqu’à 30 % plus rapidement qu’avec le contrôle électronique conventionnel.
  • Capture presque toutes les vapeurs au niveau de la pompe.
  • Comprend un lien informatique pour la validation des processus.
  • Consommation d’énergie très faible.
  • Démarrage en un seul clic
  • Format particulièrement compact
  • Pompe à membrane intégrale sans huile modèle MD1C avec voie d’écoulement en PTFE résistant à la corrosion
  • Le ballast à gaz purge en continu le système de condensats
  • Fonctionnement silencieux
  • Entretien minimum
  • Les modèles standard sont équipés d’un condenseur de sortie ; les modèles TE remplacent le condenseur par un piège à glace sec de sortie
  • Le kit d’extension CVC3000 permet le montage à distance du contrôleur à partir du PC3001 VARIO pro (tous les modèles)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,5 torr (sans ballast à gaz), 3 torr (avec ballast à gaz)
Puissance (CV) 0,21 hp
Comprend Manuel
Régime moteur 0 à 3000 tr/min
Certifications/Conformité Conformité ATEX II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, certification NRTL, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Alimentation électrique 230 V
Niveau sonore 42 dB(A)
Type de bouchon CEE
Température (impériale) max. 104°F
Débit 1,2 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 398,78 mm
Longueur totale (métrique) 299,72 mm
Largeur totale (métrique) 304,8 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP20
Nbre de têtes de pompe 4
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Température (impériale) min. 50°F
Applications Séchage
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 3
Pression maximale 16 psi
Tension 100 à 120 / 200 à 230 V