Learn More
VACUUBRAND™ Système de pompage PC3001 VARIO™ Pro
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Débit:
1,2 CFM
34 l/min
Type de pompe:
Pompe à membrane
Système de vide
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Pompe modèle MD1C et système de récupération des solvants
- Gain de temps ; ne nécessite aucune programmation et surveillance minimale.
- Complète l’évaporation ou la concentration jusqu’à 30 % plus rapidement qu’avec le contrôle électronique conventionnel.
- Capture presque toutes les vapeurs au niveau de la pompe.
- Comprend un lien informatique pour la validation des processus.
- Consommation d’énergie très faible.
- Démarrage en un seul clic
- Format particulièrement compact
- Pompe à membrane intégrale sans huile modèle MD1C avec voie d’écoulement en PTFE résistant à la corrosion
- Le ballast à gaz purge en continu le système de condensats
- Fonctionnement silencieux
- Entretien minimum
- Les modèles standard sont équipés d’un condenseur de sortie ; les modèles TE remplacent le condenseur par un piège à glace sec de sortie
- Le kit d’extension CVC3000 permet le montage à distance du contrôleur à partir du PC3001 VARIO pro (tous les modèles)
Spécification
Spécification
| Vide max. | 1,5 torr (sans ballast à gaz), 3 torr (avec ballast à gaz) |
| Puissance (CV) | 0,21 hp |
| Comprend | Manuel |
| Régime moteur | 0 à 3000 tr/min |
| Certifications/Conformité | Conformité ATEX II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, certification NRTL, TUV, UL 61010A 61010-1:2012 |
| Alimentation électrique | 230 V |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
| Type de bouchon | CEE |
| Température (impériale) max. | 104°F |
| Débit | 1,2 CFM |
| Afficher plus |