Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à vide à palettes : Modèle RZ9
Code produit. 10394581 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Fréquence:
50/60 Hz
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10394581
Marque: VACUUBRAND™ 20698140
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçus de toutes pièces pour une utilisation dans les applications de laboratoire
Conçus pour une utilisation lorsque les pompes à membrane ne peuvent pas fournir une profondeur de vide suffisante. La RZ9 a une capacité d’air libre de 170 l/min et une petite entrée et sortie de bride.
  • Conception à deux étages pour un vide limite de 1,5x10-3 Torr
  • Silencieux, petit et économe en énergie
  • Robuste et à faible entretien
Pour lyophilisateurs, concentrateurs centrifuges de paillasse ou autres systèmes d’évaporation à basse température de solvants à point d‘ébullition élevé, distillations moléculaires, lignes Schlenk. Comme pour toutes les pompes à palettes, un piège à froid en amont est nécessaire pour une utilisation dans ces applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puissance (CV) 0.5 hp
Ampérage 2.6/2.7 A
Comprend Piège à froid GKF 1000i, filtre à brouillard d’huile, vanne, raccord en T, ballast à gaz
Régime moteur 1500 à 1800
Certifications/Conformité UL
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Modèle RZ9
Niveau sonore 52 dBA
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 53.3 lb
Poids (métrique) 24.2 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 12°C
Débit 5,2/6 PCM
À utiliser avec Lyophilisateurs, concentrateurs centrifuges de paillasse ou autres systèmes d’évaporation à basse température de solvants à point d’ébullition élevé, distillations moléculaires
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 9,1 po
Hauteur totale (métrique) 23.2 cm
Longueur totale (impériale) 18.1 in
Longueur totale (métrique) 46 cm
Largeur totale (impériale) 5,9 po
Classification du boîtier 40
Pression maximale 1,1 bars
Tension 230 V