Learn More
VACUUBRAND™ Pompes à vide à palettes : Séparateurs d’entrée
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Pompe à vide rotative modèle RE2, RZ2, RE2.5 (2069715x), RZ2.5 (2069812x)
Pompe à vide à palettes modèles RE5, RZ5, RE6, RZ6, RE 2.5 (2079715x), RZ 2.5 (2079812x)
Pompe à vide à palettes modèles RE8, RE9, RE16 et RZ8, RZ9, RZ16
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec les pompes à vide à palettes VACUUBRAND
Les séparateurs d’entrée “AK” empêchent l’entrée des condensats et des particules dans la pompe à vide afin de préserver les performances de cette dernière.
Remarque: Pour les pompes à palettes RE 2.5 avec la référence 2079715x et RZ 2.5 avec la référence 2079812x commander de la séparateur 20698006. Pour les pompes à palettes RE 2.5 avec n° d'article 2069715x et RZ 2.5 avec n° d'article 2069812x, commander le séparateur 20698000.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour empêcher les condensats et les particules d’entrer dans la pompe à vide |
| À utiliser avec | Pompe à vide rotative modèle RE2, RZ2, RE2.5 (2069715x), RZ2.5 (2069812x) |
| Modèle | 20698000 |
| Type | Ballon / séparateur d’entrée |