Learn More
VACUUBRAND™ Tubulure en caoutchouc pour pompes à vide à membrane sans huile
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
3 m
Conditionnement:
1m
Description
- Dia. int. : 10 mm
- Trois mètres de longueur
- Les parois épaisses résistent au pliage
- En caoutchouc de haute qualité
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0.4 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 11 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Longueur totale (impériale) | 9.8 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 3 m |
| À utiliser avec | Modèles de pompes BrandTech : Pompes ME1C, MEC, MZ1C, ME2 et ME4NT |
| Quantité d’emballage | Longueur de 3 mètres |
| Couleur | Natural |
| Flexibility | Flexible |
| Afficher plus |