Learn More
VACUUBRAND™ Tubulure à vide en caoutchouc
Code produit. 10151081 Tous les produits Vacuubrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
8 mm
Conditionnement:
1m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Diamètre (métrique) interne unitSize
10151081 8 mm 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 10151081 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20686001
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Fonctionne avec la membrane Vacuubrand™ et d’autres pompes avec raccords cannelés de 10 mm ou 3 / 8 po. La tubulure à vide en caoutchouc Vacuubrand™ de DN (diamètre nominal) de 8 mm est également disponible.
  • Taille : DN 8 mm
  • Longueur de 1 mètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,314 in
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau Rubber
Diamètre (impériale) externe 0.71 in.
Diamètre (métrique) externe 18 mm
Longueur totale (métrique) 1 m
À utiliser avec Membrane, autres pompes avec raccords cannelés de 10 mm ou 0,375 po
Stérilité Non-sterile
Couleur Nu
Type de produit Rubber Hose