Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Kits d’entretien VACUBRAND™ pour pompes à vide ME4C et MZ2C.
Tous les produits Vacuubrand ProduitsDescription
- Sets include appropriate diaphragms, valves and sealing rings (if applicable)
- Wrench not included.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Pompes à vide modèles ME4C et MZ2C. |
| Comprend | 2 membranes et 4 vannes |
| Type | Kit d‘entretien |