Learn More
VACUUBRAND™ Commandes de vide et câble de rallonge pour jauges VACUUBUS™
Code produit. 10621674 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
200 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10621674
Marque: VACUUBRAND™ 20612552
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec DCP3000, CVC3000 et d’autres produits conformes VACUU·BUS
  • Longueur : 2 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Contrôles du vide et vacuomètres CVC3000 et DCP3000 + VSK3000
Longueur totale (impériale) 78,74 in
Longueur totale (métrique) 200 cm
Type Câble de rallonge