Learn More
VACUUBRAND™ Combiné d’aspiration VHCpro
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type:
Commande d’aspiration VHCpro
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Autoclavable à 121°C et 2 bars
- Prêt à l’emploi avec un tube en silicone flexible de 2,5 m pour la circulation du flux, des adaptateurs pour pipettes graduées, d’aspiration en Pasteur, un adaptateur pour pointes de pipette, un support mural pour la position de veille et des clips adhésifs pour guider le tube d’aspiration dans l’armoire de biosécurité
- Mode d’aspiration permanent pour un débit continu
- Le mécanisme du combiné VHCpro n’est pas en contact avec les liquides contaminés et permet un fonctionnement fiable et sans fuite
Spécification
Spécification
| Type | Commande d’aspiration VHCpro |