Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Forceps VITLAB™
Click to view available options
Longueur (métrique):
180 mm
Type de pointe:
Rond
Matériau:
POM
Conditionnement:
5 pièces
Description
- En polyoxyméthylène (POM) ou en polyméthylpentène (PMP)
- Disponible en plusieurs longueurs
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Rond |
| Longueur (impériale) | 7 po |
| Matériau | POM |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Quantité (nbre par cas) | 1/boîte |
| Type | POM Forceps |
| Modèle | Standard |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Share a Content Correction