Learn More
BRAND™ Tubes à 8 barrettes PCR
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Transparent
Vert
Type de produit:
Barrette de tubes
Tubes PCR en bandelette de 8 à paroi fine
Closure Included:
No
Non
Volume (métrique):
0,2 ml
Conditionnement:
125 pièces
Description
Les barrettes et plaques pour PCR blanches offrent de meilleurs résultats dans l’analyse des signaux de fluorescence et, par conséquent, dans la quantification de l’ADN répété
- Sans DNase, ADN ni RNase
- Surfaces lisses pour optimiser la résection du signal de fluorescence
- Convient à une utilisation dans les thermocycleurs courants
- Dimensions de paroi extra-fines pour un transfert thermique optimal et des durées de cycle courtes
- Fabriqué dans les conditions de chambres propres les plus modernes
- Couleur uniforme avec dioxyde de titane (TiO2)
- À utiliser avec des bouchons plats transparents (14-380-824)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans RNase, DNase ni ADN |
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Couleur | Blanc |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| Quantité | 125/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Les thermocycleurs courants fournissent le transfert thermique optimal et les temps de cycle courts pour les applications de PCR en temps réel |
| Stérilité | Non-sterile |
| Matériau | Polypropylène |
| Exempt de DNase | Yes |
| Exempt de RNase | Yes |
| Afficher plus |