Learn More
Branson Ultrasonics™ Bain de nettoyage à ultrasons chauffant série MH
Code produit. 13403619
Click to view available options
Modèle:
M1800H-E
M2800H-E
M3800H-E
M5800H-E
M8800H-E
Capacité (métrique):
1,9 L
2,8 L
5,7 L
9,5 L
20,8 L
Dimensions (P x l x H) intérieures:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in)
Tension:
230/240 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13403619
Marque: Branson Ultrasonics™ CPX952237R
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Équipez votre laboratoire avec un classique de l’industrie. Les nettoyeurs à ultrasons de paillasse Branson offrent une construction extrêmement solide ainsi qu’une conception haute technologie et vous garantissent des années d’utilisation fiable.
Équipez votre laboratoire d’un classique du secteur.Les nettoyeurs à ultrasons de plan d’examen Branson offrent une construction extrêmement solide ainsi qu’une conception haute technologie et vous garantissent des années d’utilisation fiable.
Les nettoyeurs Bransonic série MH sont connus pour offrir un excellent niveau de précision et de fiabilité.
  • La fréquence de balayage élimine les ondes stationnaires et crée une cavitation uniforme dans toute la cuve
  • Transducteurs industriels robustes 40 kHz
  • Commandes situées au-dessus et derrière la cuve de nettoyage sur un panneau facilement accessible de la tour de commande. Elles sont surélevées par rapport à la cuve pour éviter tout dommage causé par un contact avec les solutions de nettoyage
  • Suivi constant de l’activité / alimentation : maintient automatiquement la puissance ultrasonique en s’adaptant aux changements
  • de niveau et de température du liquide causés par la charge légère / lourde
  • Siphons intégrés pratiques sur les modèles de 0,5 et 0,75 gal
  • Des siphons avec vannes sont intégrés aux modèles de 1,5 gallons et plus
  • Corps en plastique, résistant aux produits chimiques
  • Couvercle de cuve inclus
Spécification
Affichage Aucun - Molette de contrôle
Matériau Plastique
Minuteur 60 min
Fréquence 40 kHz
Tension 230/240 V
Capacité (impériale) 0,75 gal.
Capacité (métrique) 2,8 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in)
Comprend Couvercle de cuve
Modèle M2800H-E
Poids (impériale) 9 lb
Poids (métrique) 4,1 kg
Garantie 2 ans
Type de bouchon CEE 7/7 (continent européen)