Learn More
Branson Ultrasonics™ Bain de nettoyage à ultrasons chauffant série MH
Code produit. 13443619
Click to view available options
Modèle:
M1800H-E
M2800H-E
M3800H-E
M5800H-E
M8800H-E
Capacité (métrique):
1,9 L
2,8 L
5,7 L
9,5 L
20,8 L
Dimensions (P x l x H) intérieures:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in)
Tension:
230/240 V
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13443619
Brand: Branson Ultrasonics™ CPX952337R
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Équipez votre laboratoire avec un classique de l’industrie. Les nettoyeurs à ultrasons de paillasse Branson offrent une construction extrêmement solide ainsi qu’une conception haute technologie et vous garantissent des années d’utilisation fiable.
Équipez votre laboratoire d’un classique du secteur.Les nettoyeurs à ultrasons de plan d’examen Branson offrent une construction extrêmement solide ainsi qu’une conception haute technologie et vous garantissent des années d’utilisation fiable.
Les nettoyeurs Bransonic série MH sont connus pour offrir un excellent niveau de précision et de fiabilité.
  • La fréquence de balayage élimine les ondes stationnaires et crée une cavitation uniforme dans toute la cuve
  • Transducteurs industriels robustes 40 kHz
  • Commandes situées au-dessus et derrière la cuve de nettoyage sur un panneau facilement accessible de la tour de commande. Elles sont surélevées par rapport à la cuve pour éviter tout dommage causé par un contact avec les solutions de nettoyage
  • Suivi constant de l’activité / alimentation : maintient automatiquement la puissance ultrasonique en s’adaptant aux changements
  • de niveau et de température du liquide causés par la charge légère / lourde
  • Siphons intégrés pratiques sur les modèles de 0,5 et 0,75 gal
  • Des siphons avec vannes sont intégrés aux modèles de 1,5 gallons et plus
  • Corps en plastique, résistant aux produits chimiques
  • Couvercle de cuve inclus
Specifications
Affichage Aucun - Molette de contrôle
Matériau Plastique
Minuteur 60 min
Fréquence 40 kHz
Tension 230/240 V
Capacité (impériale) 1,5 gal.
Capacité (métrique) 5,7 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
Comprend Couvercle de cuve et vanne de vidange
Modèle M3800H-E
Poids (impériale) 12 lb
Poids (métrique) 5,4 kg
Garantie 2 ans
Type de bouchon CEE 7/7 (continent européen)