Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons, plateau d’insertion solide
Code produit. 15141615
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,7 L
6,8 L
9,4 L
20,8 L
À utiliser avec (équipement):
Bain à ultrasons, modèle 1800
Bain à ultrasons, modèle 2800
Bain à ultrasons, modèle 3800
Bain à ultrasons, modèle 5800
Bain à ultrasons, modèle 8800
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15141615
Marque: Branson Ultrasonics™ 100410170
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plateau solide pour méthode de nettoyage indirecte.
  • Plateau solide pour nettoyeurs à ultrasons conçu pour empêcher les pièces de toucher le fond de la cuve. Nettoyage facile des salissures rejetées sur le plateau solide
  • Également adapté à la préparation d’échantillons
Spécification
Type Plateau d’insertion robuste
Profondeur (impériale) 3 po
Capacité (métrique) 2,7 L
Capacité (impériale) 0,5 gal
Profondeur (métrique) 7,62 cm
À utiliser avec (équipement) Bain à ultrasons, modèle 1800
Comprend Poignée intégrée
Longueur (impériale) 4,25 in
Longueur (métrique) 10,79 cm
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 4,25 x 4,25 in (10,79 x 10,79 cm)
Largeur (impériale) 4,25 in
Largeur (métrique) 10,79 cm