Learn More
Branson Ultrasonics™ Sondes cup-horn Sonifier™
Description
Traitez les échantillons en toute isolation.
- Activez la sonification de l’échantillon sans que la sonde entre en contact avec le liquide
- Choisissez une sonde d’intensité standard ou élevée
Sonde cup-horn standard
- Pour les tailles d’échantillons inférieures à 1 ml
- Peut traiter simultanément un certain nombre de flacons scellés ou de tubes à essai avec des paramètres identiques
- Idéal pour la préparation des liposomes, les virus et les matières radioactives
- Traite des échantillons uniques dans des tubes à essai ou des récipients scellés
- Construction en titane solide à jaquette d’eau
- La forme concave permet une cavitation à haute intensité pour une perturbation maximale des cellules
- Idéal pour la chimie du sang, la culture tissulaire, l’émulsification, la dispersion, les vésicules lipidiques, la suspension, l’homogénéisation et le dégazage
- Dimensions (Dia. ext. x Longueur, approx.) : 3,56 x 7 po (91 x 180 mm)
- Taille de la cavité : 1,75 po (43 mm)
- Orifice de fluide frigorigène 1/8NPT avec raccord en Nalgon™ fourni
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sonde cup-horn |
| Diamètre (impériale) | 3,6 po |
| Longueur (impériale) | 7 po |
| Longueur (métrique) | 18 cm |
| Matériau | Titane |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour la chimie du sang, la culture tissulaire, l’émulsification, la dispersion, les vésicules lipidiques, la suspension, l’homogénéisation et le dégazage |
| À utiliser avec (équipement) | Désintégrateur de cellules Sonifer™ S-450 |
| Comprend | Orifice de fluide frigorigène 0,12 NPT avec raccord en Nalgon™ fourni |
| Intensité | Élevé |