Learn More
Branson Ultrasonics™ Clé à ergots Sonifier
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Disrupteur de cellules Sonifier™ 250 et 450
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
2 clés nécessaires : une pour le convertisseur et une pour la sonde
Supprime le désintégrateur des modèles 250 et 450 Sonifier™
Fabrication en titane
2 requise ; Un pour le convertisseur et un pour la sonde
Spécification
Spécification
| Type de produit | Clé à ergots |
| Matériau | Titane |
| À utiliser avec (équipement) | Disrupteur de cellules Sonifier™ 250 et 450 |