Learn More
Branson Ultrasonics™ Micro pointes pour sonifiers SLPe, SLPt, 150E et 150T
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
10 à 100 ml
3 à 10 ml
3 ml ou moins
5 à 25 ml
Diamètre (métrique):
0,22 cm
0,32 cm
0,48 cm
0,63 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut traiter des volumes allant jusqu’à 100 ml
- Longueur utile : 4 po
- Boîtier insonorisé
Informations sur la commande
La micropointe de 0,125 po est fournie avec les unités de 150 watts
Spécification
Spécification
| Type de produit | Micropointe SLP |
| Plage de volume (métrique) | 10 à 100 ml |
| Diamètre (impériale) | 0,25 po |
| Diamètre (métrique) | 0,63 cm |
| Longueur (impériale) | 4 po |
| Longueur (métrique) | 10,16 cm |
| À utiliser avec (application) | Idéale pour le traitement des échantillons vers les récipients au diamètre le plus petit |
| À utiliser avec (équipement) | SLPe, SLPt, Sonifier™ 150E et 150T |