Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons Bransonic™, plaques de positionnement des béchers
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
2 béchers de 600 ml dans le bain de nettoyage à ultrasons de paillasse
Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 1 x 600 mL, Fits Model 1800
Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 2 x 250 ml, convient au modèle 2800
Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 2 x 600 ml, convient au modèle 2800
Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 3 x 250 ml, convient au modèle 3800
Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 4 x 600 ml, convient au modèle 5800
Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 6 x 600 ml, convient au modèle 8800
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec les bains de nettoyage à ultrasons Branson
- Aident à bien positionner les béchers dans le bain
Spécification
Spécification
| Type | Plaque de positionnement pour béchers |
| À utiliser avec (équipement) | Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 3 x 250 ml, convient au modèle 3800 |
| À utiliser avec (application) | Aide à bien positionner les béchers dans le bain |