Learn More
Aalborg™ Débitmètre en laiton de gamme moyenne
Click to view available options
Gamme de débit:
140 LPM
280 LPM
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Structure rigide et compacte
- Double échelle pivotante pour les mesures directes de l’air et de l’eau
- Les graduations indiquent les unités de mesure métriques et impériales
- Disponible en version verticale en ligne ou monté sur panneau de commande
Spécification
Spécification
| Type | Débitmètre |
| Précision | ± 5 % |
| Pression nominale | 10,3 bars à 93°C |
| Gamme de débit | 140 LPM |
| Balance | Mesure directe, air et eau, pivotante |
| Matériau d’étanchéité | Viton-A™ (Standard) |
| Température (métrique) | 121°C |