Learn More
Feuille de métal en laiton, alliage 260, 1,3 mm (0,05 po) d’épaisseur, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Brass foil, Alloy 260 |
| Note relative au nom | 1.3mm (0.05 in.) thick |
| Quantité | 150 x 150 mm |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Feuille |
| Numéro MDL | MFCD00171255 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction