Learn More
Gaze de laiton, alliage 260, maille tissée de 20 à partir de 0,41 mm (0,016 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Brass gauze, Alloy 260 |
| Note relative au nom | 20 mesh woven from 0.41mm (0.016 in.) dia. wire |
| Quantité | 150 x 150 mm |
| Dimensions de la maille | 20 Mesh |
| Odeur | Odorless |
| Numéro MDL | MFCD00171255 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |