Learn More
Cole-Parmer™ Raccord droit, déconnexion rapide x corps de couplage à compression, laiton
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour tubulure de 1/4 pouce de D.E.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les raccords à déconnexion rapide en métal nécessitent un corps de raccord et un insert de même taille de débit (à commander séparément).
- Résistent à un vide jusqu’à 250 psi, à des températures comprises entre -40 et 180°F et peuvent être utilisés avec des gaz ou des liquides.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Laiton |
| Longueur totale (métrique) | 4,49 cm |
| À utiliser avec | Pour tubulure de 1/4 pouce de D.E. |
| À utiliser avec (application) | Parfaits pour les applications sous pression et sous vide |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Taille de la tubulure | Pour tubulure de 1/4 pouce de D.E. |
| Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
| Pression maximale | 250°psi |
| Afficher plus |