Learn More
Plaque en laiton, alliage 260, 2,4 mm (0,093 po) d’épaisseur, Thermo Scientific™
Code produit. 15452217
Click to view available options
Quantité:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15452217
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045229.GT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Brass plate, Alloy 260
Note relative au nom 2.4mm (0.093 in.) thick
Quantité 150 x 150 mm
Odeur Odorless
Forme Plaque
Numéro MDL MFCD00171255