Learn More
Alliage de plaque en laiton 260, 6,35 mm (0,25 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Brass plate alloy 260 |
| Note relative au nom | 6.35mm (0.25 in.) thick |
| Quantité | 150 x 150 mm |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Plaque |