Learn More
Aalborg™ Vanne de précision pour débitmètre en laiton
Code produit. 11728268
Click to view available options
Débit d’air:
1 000°ml/min.
200°ml/min.
21500°ml/min.
2500°ml/min.
400°ml/min.
6200°ml/min.
Vitesse de l’écoulement d’eau:
12 ml/min
200 ml/min
26 ml/min
650 ml/min
6 ml/min
80 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11728268
Marque: Aalborg™ VM1BB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La vanne de précision pour débitmètre en laiton d’Aalborg™ est conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
  • Pour une grande précision
  • Conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
  • Elles peuvent également être utilisées comme vannes d’arrêt.
  • Les corps des vannes sont renforcés par des coques métalliques structurellement rigides.
  • Les coques sont en laiton, les bagues sont en laiton plaqué ou en acier inox 316.
Spécification
Débit d’air 200°ml/min.
Vitesse de l’écoulement d’eau 6 ml/min
À utiliser avec (équipement) Débitmètre pour liquides/gaz 150 mm
Type Valve standard