Learn More
Aalborg™ Vanne de précision pour débitmètre en laiton
Click to view available options
Débit d’air:
1 000°ml/min.
200°ml/min.
21500°ml/min.
2500°ml/min.
400°ml/min.
6200°ml/min.
Vitesse de l’écoulement d’eau:
12 ml/min
200 ml/min
26 ml/min
650 ml/min
6 ml/min
80 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une grande précision
- Conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
- Elles peuvent également être utilisées comme vannes d’arrêt.
- Les corps des vannes sont renforcés par des coques métalliques structurellement rigides.
- Les coques sont en laiton, les bagues sont en laiton plaqué ou en acier inox 316.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Débitmètre pour liquides/gaz 150 mm |
| Type | Valve standard |
| Débit d’air | 1 000°ml/min. |
| Vitesse de l’écoulement d’eau | 26 ml/min |