Learn More
Cole-Parmer™ Raccord passe-cloison de compression droit en laiton
Click to view available options
Taille de la tubulure:
1/4 po
3/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Offre une très bonne résistance chimique.
- Les raccords de compression fonctionnent bien avec une tubulure rigide, notamment en PTFE ou en polypropylène.
- Un raccord de compression est doté d’un écrou qui comprime la tubulure rigide contre le corps de raccord pour les applications à haute pression.
- La gamme de raccords de compression est idéale pour les tubulures rigides.
- Lors de la sélection de vos raccords, tenez compte du type de tubulure, de la compatibilité des matériaux et des conditions de température et de pression.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Laiton |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | –85°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -65°C |
| Taille de la tubulure | 3/8 po |
| Pression maximale | 400°psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 482°F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Type de produit | Connecteur en T de compression |