missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRD 6989

Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
Binds and inhibits Cdk8 in complex with cyclin C (IC50 ~ 200 nM). Enhances IL-10 production in activated human and murine macrophages and dendritic cells (EC50 is approximately 1 μM for IL-10 production in bone marrow-derived dendritic cells). Also inhibits CDK19 in complex with cyclin C.
Spécification
Spécification
| CAS | 642008-81-9 |
| Synonyme | 2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-4-(3-pyridinyl)-3-quinolinecarbonitrile |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C16H16N4 |
| Poids de la formule | 264.33 |
| Pureté | 98% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu