missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ BrdU Kit for IHC/ICC Immunofluorescence eFluor™ 570
Click to view available options
Quantité:
50 tests
Conditionnement:
50 tests
Description
Includes
- Tampon de fixation de la BrdU
- Solution de récupération de la BrdU (10X)
- Solution de blocage de la BrdU
- Biotine anti-BrdU (clone BU20A) : 10 μg
- Streptavidine pour l’IHC / ICC eFluor 570 de la BrdU : 2 μg
Les cellules sont marquées in vitro ou in vivo à l’aide de 5-bromo-2-désoxyuridine (BrdU), un analogue synthétique de la thymidine, incorporée dans l’ADN à la place de la thymidine pendant la phase S du cycle cellulaire. Après les étapes de fixation et de récupération des antigènes, les cellules ou les coupes de tissus sont colorées pour procéder à l’incorporation de la BrdU et à la visualisation en utilisant un fluorophore conjugué à la streptavidine.
Spécification
Spécification
| Conjugué | BrdU |
| Méthode de détection | Fluorimétrique |
| Quantité | 50 tests |
| Gamme de produits | eBioscience |
| À utiliser avec (application) | ICC (immunochimie), IHC (immunohistochimie) |
| Type de produit | Kit BrdU IHC/ICC |
| Espèces cibles | All species |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu