Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ BrdU Staining Kit for Flow Cytometry PE
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
100 tests
Description
Includes
- BrdU
- DNase I
- Anticorps anti-BrdU PE (clone BU20A)
- Concentré de tampon de coloration au BrdU (4X)
- Diluant de fixation / perméabilisation
- 5 μl (0,125 μg)/dosage
- Les cellules de cyclage sont incubées avec de la 5-bromo-2′-désoxyuridine (BrdU), un analogue synthétique de la thymidine qui s’intègre à l’ADN génomique nouvellement synthétisé pendant la phase S de la mitose
- Après la dénaturation de l’ADN, les cellules sont colorées pour l’incorporation de la BrdU avec toute autre surface cellulaire et/ou cible intracellulaire d’intérêt
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Coloration BrdU |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Kit de coloration |
| Format | Kit d’outils |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Quantité | 100 tests |