Learn More
STEMCELL Technologies Brefeldin A
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
Description
- Brefeldin A is a fungal lactone antibiotic, produced by many species, including Eupenicillium brefeldianum (Klausner et al.) It reversibly interferes with protein trafficking and secretion mediated by the Golgi apparatus and endoplasmic reticulum by indirect inhibition of ADP-ribosylation factor (ARF; Klausner et al.; Helms & Rothman; Robinson et al.; Morinaga et al.; Moss & Vaughan; Nebenführ et al.; Ktistakis et al.) Brefeldin A binds to Sec7-containing guanine-exchange factor (GEF) at the ARF-GDP-Sec7 interface, preventing the conformational change required to release GDP and activate ARF (Mossessova et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 20350-15-6 |
| Synonyme | Ascotoxin; BFA; Cyanein; Decumbin; Nectrolide; NSC 56310; NSC 89671; NSC 107456; NSC 244390; Synergisidin |
| Quantité | 25 mg |
| Formule moléculaire | C16H24O4 |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.