Learn More
Brefeldine A, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15474739
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
Code produit. 15474739
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62340.MB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 20350-15-6 | C16H24O4 | 280.36 g/mol
Brefeldin A mediated apoptosis has been observed in human tumor cellsIt is an antibiotic used in cell culture and to inhibit protein secretion in mammalian and other eukaryotic cells by interfering with the function of the Golgi apparatus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’apoptose induite par la bréfeldine A a été observée dans des cellules tumorales humaines C’est un antibiotique utilisé en culture cellulaire et pour inhiber la sécrétion de protéines dans les cellules mammaliennes et autres cellules eucaryotes en interférant avec le fonctionnement de l’appareil de Golgi.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le dichlorométhane et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20350-15-6
Formule moléculaire C16H24O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.36
Numéro MDL MFCD00083258,MFCD12913297
Clé InChI KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Synonyme brefeldin a, cyanein, decumbin, bfa
CID PubChem 133640201
SMILES C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Brefeldin A
Point de fusion 201°C to 205°C
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Numéro UN UN2811
Beilstein 25191
Merck Index 14,1369
Informations sur la solubilité Soluble in dimethylsulfoxide,dichloromethane and ethanol. Slightly soluble in water.
Nom IUPAC (1S,6S,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-1H,4H,6H,7H,8H,9H,11aH,12H,13H,14H,14aH-cyclopenta[f]oxacyclotridecan-4-one
Poids de la formule 280.36
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline