Learn More
Brefeldin A, MedChemExpress
Code produit. 16427136
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16427136
Marque: Medchem Express HY16592
MedChemExpress Brefeldin A (BFA) is a lactone antibiotic and a specific inhibitor of protein trafficking. Brefeldin A blocks the transport of secreted and membrane proteins from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus. Brefeldin A is also an autophagy and mitophagy inhibitor. Brefeldin A is a CRISPR/Cas9 activator. Brefeldin A inhibits HSV-1 and has anti-cancer activity.
Brefeldin A (BFA) is a lactone antibiotic and a specific inhibitor of protein trafficking. Brefeldin A blocks the transport of secreted and membrane proteins from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus. Brefeldin A is also an autophagy and mitophagy inhibitor. Brefeldin A is a CRISPR/Cas9 activator. Brefeldin A inhibits HSV-1 and has anti-cancer activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Brefeldin A
Forme physique Solid
CAS 20350-15-6
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H24O4
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme BFA Cyanein Decumbin
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (356.68 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11.11 mg/mL (39.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1C[C@]2([H])[C@@](/C=C/CCC[C@H](C)OC(/C=C/[C@H]2O)=O)([H])C1
Poids moléculaire (g/mol) 280.36
Poids de la formule 280.36
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.