Learn More
Brefeldin A, MedChemExpress
Code produit. 16469637
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16469637
Marque: Medchem Express HY16592
MedChemExpress Brefeldin A (BFA) is a lactone antibiotic and a specific inhibitor of protein trafficking. Brefeldin A blocks the transport of secreted and membrane proteins from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus. Brefeldin A is also an autophagy and mitophagy inhibitor. Brefeldin A is a CRISPR/Cas9 activator. Brefeldin A inhibits HSV-1 and has anti-cancer activity.
Brefeldin A (BFA) is a lactone antibiotic and a specific inhibitor of protein trafficking. Brefeldin A blocks the transport of secreted and membrane proteins from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus. Brefeldin A is also an autophagy and mitophagy inhibitor. Brefeldin A is a CRISPR/Cas9 activator. Brefeldin A inhibits HSV-1 and has anti-cancer activity.
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Brefeldin A
Forme physique Solid
CAS 20350-15-6
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H24O4
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme BFA Cyanein Decumbin
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (356.68 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11.11 mg/mL (39.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1C[C@]2([H])[C@@](/C=C/CCC[C@H](C)OC(/C=C/[C@H]2O)=O)([H])C1
Poids moléculaire (g/mol) 280.36
Poids de la formule 280.36
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.