missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brefeldin A, MedChemExpress

Code produit. 16417098
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16417098

Marque: Medchem Express HY16592

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Brefeldin A (BFA) is a lactone antibiotic and a specific inhibitor of protein trafficking. Brefeldin A blocks the transport of secreted and membrane proteins from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus. Brefeldin A is also an autophagy and mitophagy inhibitor. Brefeldin A is a CRISPR/Cas9 activator. Brefeldin A inhibits HSV-1 and has anti-cancer activity.

Brefeldin A (BFA) is a lactone antibiotic and a specific inhibitor of protein trafficking. Brefeldin A blocks the transport of secreted and membrane proteins from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus. Brefeldin A is also an autophagy and mitophagy inhibitor. Brefeldin A is a CRISPR/Cas9 activator. Brefeldin A inhibits HSV-1 and has anti-cancer activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau Brefeldin A
Forme physique Solid
CAS 20350-15-6
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H24O4
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme BFA Cyanein Decumbin
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (356.68 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11.11 mg/mL (39.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1C[C@]2([H])[C@@](/C=C/CCC[C@H](C)OC(/C=C/[C@H]2O)=O)([H])C1
Poids moléculaire (g/mol) 280.36
Poids de la formule 280.36
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis