Learn More
Bréfeldine A, MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Spécification
Spécification
| CAS | 20350-15-6 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule moléculaire | C16H24O4 |
| Numéro MDL | MFCD00083258,MFCD12913297 |
| Clé InChI | KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N |
| SMILES | C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1 |
| Nom IUPAC | (1S,6S,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-méthyle-1H,4H,6H,7H,8H,9H,11aH,12H,13H,14H,14aH-cyclopenta[f]oxacyclotridécan-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 280.36 |
| CID PubChem | 133640201 |