Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bréfeldine A, naturel
Code produit. 10657631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mg
5mg
Code produit. 10657631
Marque: Thermo Scientific Chemicals 297140250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20350-15-6 | C16H24O4 | 280.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20350-15-6
Formule moléculaire C16H24O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.36
Numéro MDL MFCD00083258,MFCD12913297
Clé InChI KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Synonyme brefeldin a, cyanein, decumbin, bfa
CID PubChem 133640201
Nom IUPAC (1S,7S,10E,12R,13R,15S)-12,15-dihydroxy-7-méthyl-8-oxabicyclo[11.3.0]héxadeca-2,10-diène-9-one
SMILES C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Brefeldin A
Point de fusion 201.0°C to 205.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 mg
Merck Index 15, 1374
Rotation spécifique + 93.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: 10 mg/mL methanol
Poids de la formule 280.35
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Forme physique Poudre cristalline