Learn More
Machine à glace en paillettes Brema Ice Makers™ modèle GB902AX
Code produit 11967567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
690 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
11967567 690 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11967567 Fournisseur Brema Ice Makers Code fournisseur GB902AHC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4449.92€
    3477.00€ / 1 pièces
    Économisez 972.92€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cette machine à glace en paillettes granulaires autonome sous paillasse dans l’industrie pharmaceutique et pour les applications de laboratoire scientifiques générales. Les machines à glace en paillettes Brema Ice Makers™ modèle GB902AX peuvent être installées n’importe où à faible coût et sont conçues pour un entretien simple et rapide.
  • Machine à glace grains
  • Système à vis sans fin en inox poli
  • Condenseur refroidi par air
  • Bloc moto-réducteur très performant.
  • Production de paillettes en continu.
  • Tube évaporateur cuivre. Bloc évaporateur en inox avec isolation polyuréthane.
  • Réserve totalement isolée par polyuréthane injecté 0% CFC
  • Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
  • Pieds inox réglables H 110-150mm
  • Portillon isolé. Ouverture rapide 1 mouvement.
  • Circuit frigorifique R-404 A.
  • Fournies avec tuyau d’arrivée d’eau, d’évacuation et pelle à glace.
  • A compléter par détartrant et défloculateur si l’arrivée d’eau est calcaire
Spécification
Capacité (métrique) 20 kg
Profondeur (métrique) 690 mm
Type de produit Machine à glace en paillettes
Hauteur (métrique) 500 mm
Largeur (métrique) 660 mm
Rendement 90 kg/24 h
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 550 W