Learn More
Brema Ice Makers™ Machine à glace avec refroidissement à l’eau Brema™
Code produit 12150162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 kg
20 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12150162 20 kg 1 pièce
13412789 9 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12150162 Fournisseur Brema Ice Makers™ Code fournisseur GB902WX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The Brema™ CB Series of ice makers produces compact and crystalline truncated cone shaped ice cubes with slightly crushed sides, making them suitable for all types of glasses.
  • Machine à glace
  • Glaçons et paillettes de qualité alimentaire
  • Conforme réglementation CE-ISO9001: 2000 - C.S.V. - IMQ - G.S
  • Economie d'énergie grâce à l'isolation totale de la réserve
  • Nettoyage et désinfection aisée
  • Condenseur refroidi par air (par eau sur demande), protégé par filtre anti-poussières
  • Portillon isolé à ouverture rapide, réserve totalement isolée par polyuréthane injecté
  • Sonde pour arrêt automatique de la production
  • Tube de trop-plein pour évacuation d'eau
  • Carrosserie acier inox 18/8 sauf CB 184, ABS
  • Cuve ABS qualité alimentaire
  • Pieds inox réglables en hauteur 11 à 15cm sauf CB184/246/249, ABS 5mm
  • Machine à paillettes
  • Vis sans fin et évaporateur inox
  • GB 902AW
  • Accessoires obligatoires détartrant et défloculateur si l'eau d'arrivée est calcaire
  • Inclus Tuyau d'alimentation en eau 1,5 m G3/4 in.M, tuyau d'évacuation 1,5 m et pelle à glace
Spécification
Température ambiante (métrique) 5 to 25°C
Certifications/Conformité CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS
Type de refroidissement Water
Capacité (métrique) 20 kg
Profondeur (métrique) 69cm
Type de produit Grain Ice Maker
Comprend Water-cooled condenser with anti-dust filter
Matériau Steel body, Stainless Steel feet
Hauteur (métrique) 50cm
Gamme de pression 1 to 5bar
Consommation électrique 550w
Tension 230V
Consommation d’eau 6.3L/kg
Largeur (métrique) 66cm
Rendement 90kg/24 hr.
Alimentation électrique 50Hz, 230V, 550w
Poids (métrique) à l’expédition 59kg
Garantie 36Months
Fréquence 50 Hz