Learn More
Thermo Scientific Chemicals Levure de bière
Code produit. 10088951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
Code produit. 10088951
Marque: Thermo Scientific Chemicals 368080050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 68876-77-7
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68876-77-7
Numéro MDL MFCD00132595
Spécification
Nom chimique ou matériau Brewers yeast
Couleur Marron à crème
Résidus d’allumage 9.0% max. (on dry substance)
Perte à la dessiccation 8.0% max.
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Forme physique Poudre