Learn More
Thermo Scientific Chemicals Levure de bière
Code produit. 10120862 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
Code produit. 10120862
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 68876-77-7
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68876-77-7
Numéro MDL MFCD00132595
Specifica
Nom chimique ou matériau Brewers yeast
Couleur Marron à crème
Résidus d’allumage 9.0% max. (on dry substance)
Perte à la dessiccation 8.0% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato