Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Brilliance™ GBS
Description
Éliminez le besoin de pré-enrichissement ou de ré-incubation grâce à la gélose Thermo Scientific™ Brilliance™ GBS, le premier milieu chromogène pour les streptocoques du groupe B qui ne nécessite aucune étape supplémentaire. Ensemencez simplement l’échantillon sur la boîte, incubez-la et lisez vos résultats après 24 heures. La gélose Brilliance™ GBS permet d’économiser jusqu’à 72 heures par rapport aux milieux de culture traditionnels et jusqu’à 48 heures par rapport à d’autres milieux chromogènes.
Ce milieu sélectif pour le dépistage de la présence de streptocoques du groupe B dans les échantillons cliniques vaginaux et vaginaux-rectaux permet l’identification présomptive et la différenciation précise des GBS avec un second chromogène. Les organismes n’étant pas des GBS apparaissent sous la forme de colonies bleues ou violettes sur la gélose Brilliance GBS. La formulation intègre la technologie Inhibigen, qui permet l’inhibition ciblée des entérocoques et des streptocoques du groupe D, assurant une sensibilité et une spécificité extrêmement élevées.
Ce produit peut ne pas être disponible dans tous les pays ou régions. Pour tout renseignement sur sa disponibilité, veuillez vous adresser à votre distributeur habituel.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, proposant des produits à usage manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé, ainsi qu’une vaste gamme de milieux et de produits de diagnostic pour offrir rapidement la une solution complète dont vous avez besoin avec la qualité de résultats attendue par votre laboratoire.
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc perlé, transparent |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Description | Gélose Brilliance GBS |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10 / sachet |