Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Brilliance™ MRSA 2
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Format:
Monoplaque de 90 mm
Type de milieu:
Gélose Brilliance MRSA 2
Origine de la fabrication:
Allemagne
Conditionnement:
10 pièces
Description
Obtenez des résultats en 18 heures sans avoir à réincuber les négatifs à l’aide de la gélose Thermo Scientific™ Brilliance™ MRSA 2. Éliminez rapidement les résultats négatifs et ciblez les patients colonisés pour mettre en place un isolement et un traitement adapté le plus tôt possible.
La gélose Brilliance MRSA 2 a été améliorée sur deux points par rapport à la formulation d’origine. De nouveaux composants inhibiteurs dans le milieu empêchent la prolifération d’un plus grand nombre d’organismes non cibles. En outre, il est plus facile de différencier les organismes qui se développent des colonies de SARM bleus caractéristiques, au moyen de l’inclusion d’une nouvelle contre-coloration rose, qui facilite davantage l’interprétation.
La gélose
Brilliance MRSA 2 a été améliorée pour produire des colonies de SARM plus importantes avec une couleur plus homogène que celle de la formulation précédente. Une meilleure récupération des SARM, associée à une sélectivité accrue, font de la nouvelle gélose Brilliance MRSA 2 un outil précieux et efficace pour la mise en œuvre du contrôle des infections.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité sur lesquels repose votre laboratoire.
La gélose
Brilliance MRSA 2 a été améliorée pour produire des colonies de SARM plus importantes avec une couleur plus homogène que celle de la formulation précédente. Une meilleure récupération des SARM, associée à une sélectivité accrue, font de la nouvelle gélose Brilliance MRSA 2 un outil précieux et efficace pour la mise en œuvre du contrôle des infections.
- La gélose
- Brilliance MRSA 2 peut être ensemencée à partir d’un écouvillon de dépistage pris sur un patient hospitalisé ou un membre du personnel, à partir d’une colonie isolée ou à partir d’une suspension liquide.
- Le SARM se développe sous forme de colonies bleues qui sont très faciles à reconnaître sur un fond de couleur claire et opaque.
- Les plaques sont incubées à 37ºC, and provide high sensitivity and specificity, with results available in just 18 hours. Cela permet de réagir rapidement et d’administrer au patient le traitement le mieux adapté aussi tôt que possible, ce qui réduit le risque de transmission ultérieure de l’infection.
- La précision réduit les coûts. Cela permet de vous assurer que seuls les patients qui en ont besoin reçoivent un traitement qui peut être coûteux.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité sur lesquels repose votre laboratoire.
Spécification
Spécification
| Couleur | Ivoire clair, opaque |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | Gélose Brilliance MRSA 2 |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |