Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution bleu brillant G, prête à l’emploi
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Brilliant Blue G soln. |
| Note relative au nom | Ready-to-Use |
| Numéro UN | UN1992 |
| Beilstein | 5230822 |
| Poids de la formule | 854.04 |
| Couleur | Bleu |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Des mesures |