Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert brillant
Code produit. 11499010
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11499010
Marque: Thermo Scientific Chemicals A12801.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 633-03-4 | C27H34N2O4S | 482.639 g/mol
Brilliant Green a stain used in bacteriological media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Vert brillant, coloration utilisée dans les milieux bactériologiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml à 25°C), l’éthanol (50 mg/ml), le méthanol et le 2-méthoxyéthanol (60 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 633-03-4
Formule moléculaire C27H34N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 482.639
Numéro MDL MFCD00011880
Clé InChI NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Green 1; C.I. 42040
CID PubChem 12449
Nom IUPAC sulfate [4-[[4-(diéthylamino)phényl]-phénylméthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diéthylazanium ; d’hydrogène
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Brilliant Green
Point de fusion 210°C (decomposition)
Beilstein 3901207
Merck Index 14,1374
Informations sur la solubilité Soluble in water (100mg/ml at 25°C),ethanol (50mg/ml),methanol,and 2-methoxyethanol (60mg/ml).
Poids de la formule 482.65
Quantité 25 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Brilliant Green
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: C.I. Basic Green 1