Learn More
Brilliant Green, Certified, Thermo Scientific™
Code produit. 10770092 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 10770092
Marque: Thermo Scientific Acros 402810250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Brilliant Green
CAS 633-03-4
Rapport d’absorption 0.94 to 1.14
Teneur en colorant 85% min.
Formule moléculaire C27H34N2O4S
Numéro MDL MFCD00011880
Beilstein 13, 746
Merck Index 15, 1380
Synonyme Basic Green 1, C.I. 42040, Ethyl Green
Clé InChI NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Spectre IR Authentic
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC [4-[[4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-diethylazanium;hydrogen sulfate
Poids moléculaire (g/mol) 482.639
CID PubChem 12449
Lambda max. 628 to 632nm
Poids de la formule 482.64
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Brilliant Green, high purity biological stain
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.