Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert brillant, pur, coloration biologique de haute pureté
Code produit. 10195230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10195230
Marque: Thermo Scientific Chemicals 229601000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 633-03-4 | C27H34N2O4S | 482.639 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 633-03-4
Formule moléculaire C27H34N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 482.639
Numéro MDL MFCD00011880
Clé InChI NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Green 1, C.I. 42040, Ethyl Green
CID PubChem 12449
Nom IUPAC sulfate [4-[[4-(diéthylamino)phényl]-phénylméthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diéthylazanium ; d’hydrogène
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Absorbance 1875 (at lambda min.)
Nom chimique ou matériau Brilliant Green
Point de fusion 180.0°C
Note relative au nom High purity biological stain
Rapport d’absorption 1 to 1.2
Beilstein 13, 746
Merck Index 15, 1380
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Lambda max. 625 to 632nm (in 50:50 IMS:water)
Poids de la formule 482.64
Perte à la dessiccation 10% max. (105°C)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Vert
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Brilliant Green, high purity biological stain
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.