Learn More
Sony™ Papier thermique noir et blanc brillant pour ultrasons
Click to view available options
Couleur:
Noir et blanc
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Compatible avec les modèles d’imprimantes thermiques Sony UP-D898MD, UP-895MD, UP-897MD, UP-D895 et UP-D897.
- Qualité d’imagerie médicale optimale
- Produit de rechange pour l’article numéro E20022DJ
- Environ 240 impressions par rouleau
- 10 rouleaux par boîte
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir et blanc |
| Dimensions (L x l) | 18 m x 110 mm |
| Finition | Haute brillance |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimantes UP-D898MD, UP-895MD, UP-897MD, UP-D895 et UP-D897 |
| Type de produit | Papier haute brillance pour imprimante thermique |
| Quantité | 10 rouleaux |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.