Learn More
Thermo Scientific™ Brillliance™ VRE
Code produit. 11924112
Click to view available options
Description:
Gélose Brilliance VRE
Quantité:
10 / sachet
Origine de la fabrication:
Royaume-Uni
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11924112
Marque: Thermo Scientific™ PO1175A
Obtenez des résultats rapides et précis à l’aide d’un milieu chromogène conçu pour le screening dans les échantillons cliniques de la présence des Enterococcus résistants à la vancomycine (ERV).
Améliorez la prévention et la lutte contre les ERV dans les établissements de soins en isolant de manière fiable et rapide, puis en identifiant de façon présomptive les Enterococcus résistants à la vancomycine (ERV) en 24 heures directement à partir de l’échantillon grâce à Thermo Scientific™ Brilliance™ VRE . Les Enterococcus faecium et Enterococcus faecalis résistants à la vancomycine sont différenciés par l’utilisation de deux chromogènes distincts. L’interprétation est facilitée grâce à l’ajout d’un fond semi-opaque, ce qui offre un net contraste visuel avec les colonies de couleur bleu clair et indigo.
La différenciation des E. faecium par rapport aux E. faecalis résistants à la vancomycine est réalisée par l’ajout de deux chromogènes qui sont ciblés par des enzymes spécifiques : les phosphatases et les α-galactosidases. L’action de ces enzymes sur les chromogènes entraîne une accumulation de pigments à l’intérieur de la colonie. La couleur obtenue varie en fonction des enzymes que les organismes possèdent. La présence des enzymes phosphatase à la fois dans E. faecium et dans E. faecalis se traduit par une couleur bleu clair. Cependant, E. faecium produit également des enzymes α-galactosidase, ce qui se traduit par un mélange de chromophores bleus et roses dans la bactérie, générant des colonies de couleur indigo à violette qui se distingue facilement du bleu clair des colonies d’E. faecalis.
Des antibiotiques supplémentaires, en association avec la vancomycine, sont présents dans le but d’empêcher la croissance de la flore associée, notamment E. gallinarum et E. casseliflavus, qui sont toutes les deux intrinsèquement résistants à la vancomycine, car le mécanisme de résistance VanC est présent au sein de leurs chromosomes. Le mécanisme de résistance VanC ne se transmet pas facilement entre les organismes et est, par conséquent, considéré comme moins important sur le plan clinique que les mécanismes VanA et VanB, qui sont codés sur des éléments génétiques librement transmissibles, des plasmides et des transposons, ce qui augmente le risque de propagation de gènes résistants à d’autres organismes.
  • Détecte de façon rapide et économique la colonisation par Enterococcus résistants à la vancomycine (ERV)
  • Facilite la prévention et le contrôle de la propagation de la résistance à la vancomycine dans les établissements de soins
  • Classifie les patients de façon correcte, qu’ils soient positifs ou négatifs
  • Fournit des résultats de qualité avec un milieu chromogène sélectif et différenciant.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur pâle, opaque
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose Brilliance VRE
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1,0 g
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10 / sachet